Learn More
Invitrogen™ Human Olfactomedin-2/Noelin-2 ELISA Kit
Human Olfactomedin-2/Noelin-2 quantitates human Olfactomedin-2/Noelin-2 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH352RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Olfactomedin-2/Noelin-2 quantitates human Olfactomedin-2/Noelin-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Olfactomedin-2/Noelin-2.
Participa en la diferenciación del músculo liso inducida por el factor de crecimiento transformante beta (TGF-beta). El TGF-beta induce la expresión y translocación nuclear de OLFM2, donde se une a SRF, provocando su disociación del represor transcripcional HEY2/HERP1 y facilitando la unión de SRF a los genes objetivo. Desempeña un papel en la organización compleja del AMPAR.Especificaciones
A030009A06Rik; proteína localizada en el ER relacionada con la olfactomedina neuronal 2; NOE2; noelina 2; NOELIN2; Noelina-2; NOELIN2_V1; olfactomedina 2; olfactomedina-2; OlfC; Olfm2 | |
0,45 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
OLFM2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,45 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O95897 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
OLFM2 | |
4 h 45 min |