Learn More
Abnova™ Human ODF2 Partial ORF (NP_002531.3, 706 a.a. - 804 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002531.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4957 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16142175
|
Abnova™
H00004957-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16132175
|
Abnova™
H00004957-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The outer dense fibers are cytoskeletal structures that surround the axoneme in the middle piece and principal piece of the sperm tail. The fibers function in maintaining the elastic structure and recoil of the sperm tail as well as in protecting the tail from shear forces during epididymal transport and ejaculation. Defects in the outer dense fibers lead to abnormal sperm morphology and infertility. This gene encodes one of the major outer dense fiber proteins. Multiple protein isoforms are encoded by transcript variants of this gene; however, not all isoforms and variants have been fully described. [provided by RefSeq]
Sequence: KEHALSKERAAQNKILDLETQLSRTKTELSQLRRSRDDADRRYQSRLQDLKDRLEQSESTNRSMQNYVQFLKSSYANVFGDGPYSTFLTSSPIRSRSPPEspecificaciones
NP_002531.3 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ44866/MGC111096/MGC9034/ODF2/1/ODF2/2/ODF84 | |
ODF2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4957 | |
ODF2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KEHALSKERAAQNKILDLETQLSRTKTELSQLRRSRDDADRRYQSRLQDLKDRLEQSESTNRSMQNYVQFLKSSYANVFGDGPYSTFLTSSPIRSRSPP | |
RUO | |
ODF2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |