Learn More
Invitrogen™ Human NOD2 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0307
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15256519
  • 138.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
NOD2 Synthetic Peptide, PEP-0307, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 14 amino acids near the carboxy terminus of human NOD2.PEP-0307 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-19992.
Especificaciones
Especificaciones
64127
purified
Human NOD2
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9HC29
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
NOD2
0.02% sodium azide
50 μg
PBS