missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human NOB1 Full-length ORF (NP_054781.1, 1 a.a. - 412 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_054781.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 28987 |
Peso molecular | 73.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16198922
|
Abnova™
H00028987-P01.10ug |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16108932
|
Abnova™
H00028987-P01.25ug |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sequence: MAPVEHVVADAGAFLRHAALQDIGKNIYTIREVVTEIRDKATRRRLAVLPYELRFKEPLPEYVRLVTEFSKKTGDYPSLSATDIQVLALTYQLEAEFVGVSHLKQEPQKVKVSSSIQHPETPLHISGFHLPYKPKPPQETEKGHSACEPENLEFSSFMFWRNPLPNIDHELQELLIDRGEDVPSEEEEEEENGFEDRKDDSDDDGGGWITPSNIKQIQQELEQCDVPEDVRVGCLTTDFAMQNVLLQMGLHVLAVNGMLIREARSYILRCHGCFKTTSDMSRVFCSHCGNKTLKKVSVTVSDDGTLHMHFSRNPKVLNPRGLRYSLPTPKGGKYAINPHLTEDQRFPQLRLSQKARQKTNVFAPDYIAGVSPFVENDISSRSATLQVRDSTLGAGRRRLNPNASRKKFVKKREspecificaciones
NP_054781.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
73.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAPVEHVVADAGAFLRHAALQDIGKNIYTIREVVTEIRDKATRRRLAVLPYELRFKEPLPEYVRLVTEFSKKTGDYPSLSATDIQVLALTYQLEAEFVGVSHLKQEPQKVKVSSSIQHPETPLHISGFHLPYKPKPPQETEKGHSACEPENLEFSSFMFWRNPLPNIDHELQELLIDRGEDVPSEEEEEEENGFEDRKDDSDDDGGGWITPSNIKQIQQELEQCDVPEDVRVGCLTTDFAMQNVLLQMGLHVLAVNGMLIREARSYILRCHGCFKTTSDMSRVFCSHCGNKTLKKVSVTVSDDGTLHMHFSRNPKVLNPRGLRYSLPTPKGGKYAINPHLTEDQRFPQLRLSQKARQKTNVFAPDYIAGVSPFVENDISSRSATLQVRDSTLGAGRRRLNPNASRKKFVKKR | |
RUO | |
NOB1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
28987 | |
NOB1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ART-4/MST158/MSTP158/NOB1P/PSMD8BP1 | |
NOB1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |