missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para nidógeno-2 humano
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ EH338RBX10
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Las membranas basales, que están compuestas por colágenos de tipo IV, lamininas, perlecan y nidógeno, son finas matrices proteicas pericelulares que controlan un gran número de actividades celulares, como la adhesión, la migración, la diferenciación, la expresión génica y la apoptosis. Las membranas basales, compuestas por colágenos de tipo IV, perlecan y nidógeno, son finas matrices proteicas pericelulares que controlan un gran número de actividades celulares, como la adhesión, la migración, la diferenciación, la expresión génica y la apoptosis.Especificaciones
Q14112 | |
49 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
NID2 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 49 a 12 000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
22795 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva | |
10 × 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl|suero, 50 μl|plasma, 50 μl | |
Nidógeno 2 | |
4 h 45 min |