Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para NG-2 humana
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ EH337RBX10
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Un proteoglicano de condroitín sulfato humano asociado al melanoma desempeña un papel en la estabilización de las interacciones célula-sustrato durante los primeros eventos de propagación de las células de melanoma en las membranas basales endoteliales. La CSPG4 representa un proteoglicano de condroitín sulfato de membrana integral expresado por las células humanas de melanoma maligno.Especificaciones
Q6UVK1 | |
1,23 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Cspg4 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 1,23 a 300 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
1464 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva | |
10 × 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl|suero, 50 μl|plasma, 50 μl | |
NG2 | |
4 h 45 min |