Learn More
Molecular Probes™ Human Neural Stem Cell Immunocytochemistry Kit
Kit de inmunocitoquímica de células madre neuronales humanas
Marca: Molecular Probes™ A24354
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El kit de inmunocitoquímica de células madre neurales humanas Molecular Probes™ permite un análisis práctico basado en imágenes de cuatro etiquetadores comunes de células madre neurales humanas (NSC): Nestina, PAX6, SOX1 y SOX2. Este kit completo de inmunocitoquímica (ICC) incluye un conjunto optimizado de anticuerpos primarios y secundarios, una tinción de ADN nuclear y todos los tampones necesarios para completar el protocolo de tinción.El kit de inmunocitoquímica de células madre neurales humanas se escala con facilidad para adaptarse a cualquier formato de placa de cultivo, platillo o portaobjetos e incluye reactivos suficientes para procesar 20 muestras utilizando un volumen de tinción de 50 μl.
Confirme la expresión de los etiquetadores de NSC
Los anticuerpos incluidos en el kit se han seleccionado cuidadosamente para obtener un alto rendimiento en el análisis ICC de las NSC. Estos anticuerpos son adecuados para la caracterización de las NSC generadas mediante el medio de inducción neural Gibco™ PSC.
Obtenga más información por muestra
Ahorre tiempo y valiosa muestra. Las combinaciones de anticuerpos de este kit se han diseñado para permitir la evaluación simultánea de dos etiquetadores a la vez (por ejemplo, nestina y SOX2 o SOX1 y PAX6) junto con la tinción de ADN nuclear.
Genere increíbles imágenes multiplexadas
Gracias al rendimiento superior de los colorantes brillantes y fotoestables Alexa Fluor™, este kit permite la obtención de increíbles imágenes multiplexadas de la expresión de etiquetadores de NSC mediante sets de filtros azules, verdes y naranjas/rojos disponibles habitualmente.
Procese las muestras con confianza
Los tampones de fijación, permeabilidad, bloqueo y lavado probados previamente le permiten centrarse en dar respuesta a las preguntas científicas en lugar de dedicar tiempo a determinar la compatibilidad de los reactivos.
Especificaciones
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594 | |
Contiene: |
|
Kit de inmunocitoquímica |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.