Learn More
Abnova™ Human NDN Full-length ORF (NP_002478.1, 1 a.a. - 321 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Especificaciones
Número de acceso NP_002478.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4692
Peso molecular 62.5kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16110568
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004692-P01.25ug
25 ug N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
16100568
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004692-P01.10ug
10 ug N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Descripción
Descripción
This intronless gene is located in the Prader-Willi syndrome deletion region. It is an imprinted gene and is expressed exclusively from the paternal allele. Studies in mouse suggest that the protein encoded by this gene may suppress growth in postmitotic neurons. [provided by RefSeq]
Sequence: MSEQSKDLSDPNFAAEAPNSEVHSSPGVSEGVPPSATLAEPQSPPLGPTAAPQAAPPPQAPNDEGDPKALQQAAEEGRAHQAPSAAQPGPAPPAPAQLVQKAHELMWYVLVKDQKKMIIWFPDMVKDVIGSYKKWCRSILRRTSLILARVFGLHLRLTSLHTMEFALVKALEPEELDRVALSNRMPMTGLLLMILSLIYVKGRGARESAVWNVLRILGLRPWKKHSTFGDVRKLITEEFVQMNYLKYQRVPYVEPPEYEFFWGSRASREITKMQIMEFLARVFKKDPQAWPSRYREALEEARALREANPTAHYPRSSVSED
Especificaciones
Especificaciones
NP_002478.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
62.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSEQSKDLSDPNFAAEAPNSEVHSSPGVSEGVPPSATLAEPQSPPLGPTAAPQAAPPPQAPNDEGDPKALQQAAEEGRAHQAPSAAQPGPAPPAPAQLVQKAHELMWYVLVKDQKKMIIWFPDMVKDVIGSYKKWCRSILRRTSLILARVFGLHLRLTSLHTMEFALVKALEPEELDRVALSNRMPMTGLLLMILSLIYVKGRGARESAVWNVLRILGLRPWKKHSTFGDVRKLITEEFVQMNYLKYQRVPYVEPPEYEFFWGSRASREITKMQIMEFLARVFKKDPQAWPSRYREALEEARALREANPTAHYPRSSVSED
RUO
NDN
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4692
NDN (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HsT16328/PWCR
NDN
Recombinant
wheat germ expression system