Learn More
Invitrogen™ Human NBS1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1428
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15235339
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
NIBRIN Synthetic Peptide, PEP-1428, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 16 amino acid peptide near the amino terminus of human NIBRIN.PEP-1428 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-34385.
Especificaciones
Especificaciones
4683
purified
Human NBS1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
O60934
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
NBN
0.02% sodium azide
50 μg
PBS