Learn More
Abnova™ Human MYCN Full-length ORF (NP_005369.2, 1 a.a. - 464 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005369.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4613 |
Peso molecular | 76kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16171545
|
Abnova™
H00004613-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16161545
|
Abnova™
H00004613-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a member of the MYC family and encodes a protein with a basic helix-loop-helix (bHLH) domain. This protein is located in the nucleus and must dimerize with another bHLH protein in order to bind DNA. Amplification of this gene is associated with a variety of tumors, most notably neuroblastomas. [provided by RefSeq]
Sequence: MPSCSTSTMPGMICKNPDLEFDSLQPCFYPDEDDFYFGGPDSTPPGEDIWKKFELLPTPPLSPSRGFAEHSSEPPSWVTEMLLENELWGSPAEEDAFGLGGLGGLTPNPVILQDCMWSGFSAREKLERAVSEKLQHGRGPPTAGSTAQSPGAGAASPAGRGHGGAAGAGRAGAALPAELAHPAAECVDPAVVFPFPVNKREPAPVPAAPASAPAAGPAVASGAGIAAPAGAPGVAPPRPGGRQTSGGDHKALSTSGEDTLSDSDDEDDEEEDEEEEIDVVTVEKRRSSSNTKAVTTFTITVRPKNAALGPGRAQSSELILKRCLPIHQQHNYAAPSPYVESEDAPPQKKIKSEASPRPLKSVIPPKAKSLSPRNSDSEDSERRRNHNILERQRRNDLRSSFLTLRDHVPELVKNEKAAKVVILKKATEYVHSLQAEEHQLLLEKEKLQARQQQLLKKIEHARTCEspecificaciones
NP_005369.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
76kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MPSCSTSTMPGMICKNPDLEFDSLQPCFYPDEDDFYFGGPDSTPPGEDIWKKFELLPTPPLSPSRGFAEHSSEPPSWVTEMLLENELWGSPAEEDAFGLGGLGGLTPNPVILQDCMWSGFSAREKLERAVSEKLQHGRGPPTAGSTAQSPGAGAASPAGRGHGGAAGAGRAGAALPAELAHPAAECVDPAVVFPFPVNKREPAPVPAAPASAPAAGPAVASGAGIAAPAGAPGVAPPRPGGRQTSGGDHKALSTSGEDTLSDSDDEDDEEEDEEEEIDVVTVEKRRSSSNTKAVTTFTITVRPKNAALGPGRAQSSELILKRCLPIHQQHNYAAPSPYVESEDAPPQKKIKSEASPRPLKSVIPPKAKSLSPRNSDSEDSERRRNHNILERQRRNDLRSSFLTLRDHVPELVKNEKAAKVVILKKATEYVHSLQAEEHQLLLEKEKLQARQQQLLKKIEHARTC | |
RUO | |
MYCN | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
4613 | |
MYCN (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MODED/N-myc/NMYC/ODED/bHLHe37 | |
MYCN | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |