Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, V450, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB39-V450-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15901948
  • 135.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-04-2023
para ver el stock
Especificaciones
Human/Mouse CD44
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2
Cd44
Protein A/G Purified
RUO
12505
IgG2b κ
Flow Cytometry
IM7
V450
NP_001034239
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.