Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, V450, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB22-V450-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15941688
  • 162.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Human/Mouse CD11b
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Protein A/G Purified
RUO
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
M1/70
Violet Fluor 450 (V450)
Rat
25 μg
Primary
IgG2b κ