Learn More
Abnova™ Human MNAB Partial ORF (NP_055369, 748 a.a. - 847 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_055369 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 54542 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16107606
|
Abnova™
H00054542-Q01.25UG |
25 ug |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16197596
|
Abnova™
H00054542-Q01.10UG |
10 ug |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Sequence: YVNAVDSRWSSYGNEATSSAHYVERDRFIVTDLSGHRKHSSTGDLLSLELQQAKSNSLLLQREANALAMQQKWNSLDEGRHLTLNLLSKEIELRNGEVKKEspecificaciones
NP_055369 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ20301/FLJ20713/MGC52176/MNAB/RNF164 | |
RC3H2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
54542 | |
MNAB (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
YVNAVDSRWSSYGNEATSSAHYVERDRFIVTDLSGHRKHSSTGDLLSLELQQAKSNSLLLQREANALAMQQKWNSLDEGRHLTLNLLSKEIELRNGEVKK | |
RUO | |
RC3H2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |