Learn More
Abnova™ Human MAPK6 Full-length ORF (NP_002739.1, 1 a.a. - 721 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002739.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5597 |
Peso molecular | 109.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16111768
|
Abnova™
H00005597-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16101768
|
Abnova™
H00005597-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the Ser/Thr protein kinase family, and is most closely related to mitogen-activated protein kinases (MAP kinases). MAP kinases also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), are activated through protein phosphorylation cascades and act as integration points for multiple biochemical signals. This kinase is localized in the nucleus, and has been reported to be activated in fibroblasts upon treatment with serum or phorbol esters. [provided by RefSeq]
Sequence: MAEKFESLMNIHGFDLGSRYMDLKPLGCGGNGLVFSAVDNDCDKRVAIKKIVLTDPQSVKHALREIKIIRRLDHDNIVKVFEILGPSGSQLTDDVGSLTELNSVYIVQEYMETDLANVLEQGPLLEEHARLFMYQLLRGLKYIHSANVLHRDLKPANLFINTEDLVLKIGDFGLARIMDPHYSHKGHLSEGLVTKWYRSPRLLLSPNNYTKAIDMWAAGCIFAEMLTGKTLFAGAHELEQMQLILESIPVVHEEDRQELLSVIPVYIRNDMTEPHKPLTQLLPGISREALDFLEQILTFSPMDRLTAEEALSHPYMSIYSFPMDEPISSHPFHIEDEVDDILLMDETHSHIYNWERYHDCQFSEHDWPVHNNFDIDEVQLDPRALSDVTDEEEVQVDPRKYLDGDREKYLEDPAFDTNYSTEPCWQYSDHHENKYCDLECSHTCNYKTRSSSYLDNLVWRESEVNHYYEPKLIIDLSNWKEQSKEKSDKKGKSKCERNGLVKAQIALEEASQQLAGKEREKNQGFDFDSFIAGTIQLSSQHEPTDVVDKLNDLNSSVSQLELKSLISKSVSQEKQEKGMANLAQLEALYQSSWDSQFVSGGEDCFFINQFCEVRKDEQVEKENTYTSYLDKFFSRKEDTEMLETEPVEDGKLGERGHEEGFLNNSGEFLFNKQLESIGIPQFHSPVGSPLKSIQATLTPSAMKSSPQIPHQTYSSILKHLNEspecificaciones
NP_002739.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
109.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAEKFESLMNIHGFDLGSRYMDLKPLGCGGNGLVFSAVDNDCDKRVAIKKIVLTDPQSVKHALREIKIIRRLDHDNIVKVFEILGPSGSQLTDDVGSLTELNSVYIVQEYMETDLANVLEQGPLLEEHARLFMYQLLRGLKYIHSANVLHRDLKPANLFINTEDLVLKIGDFGLARIMDPHYSHKGHLSEGLVTKWYRSPRLLLSPNNYTKAIDMWAAGCIFAEMLTGKTLFAGAHELEQMQLILESIPVVHEEDRQELLSVIPVYIRNDMTEPHKPLTQLLPGISREALDFLEQILTFSPMDRLTAEEALSHPYMSIYSFPMDEPISSHPFHIEDEVDDILLMDETHSHIYNWERYHDCQFSEHDWPVHNNFDIDEVQLDPRALSDVTDEEEVQVDPRKYLDGDREKYLEDPAFDTNYSTEPCWQYSDHHENKYCDLECSHTCNYKTRSSSYLDNLVWRESEVNHYYEPKLIIDLSNWKEQSKEKSDKKGKSKCERNGLVKAQIALEEASQQLAGKEREKNQGFDFDSFIAGTIQLSSQHEPTDVVDKLNDLNSSVSQLELKSLISKSVSQEKQEKGMANLAQLEALYQSSWDSQFVSGGEDCFFINQFCEVRKDEQVEKENTYTSYLDKFFSRKEDTEMLETEPVEDGKLGERGHEEGFLNNSGEFLFNKQLESIGIPQFHSPVGSPLKSIQATLTPSAMKSSPQIPHQTYSSILKHLN | |
RUO | |
MAPK6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
5597 | |
MAPK6 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp686F03189/ERK3/HsT17250/PRKM6/p97MAPK | |
MAPK6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |