Learn More
Invitrogen™ Human LRFN4 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0814
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15399040
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
LRFN4 Synthetic Peptide, PEP-0814, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 14 amino acids near the carboxy terminus of human LRFN4.PEP-0814 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20699.
Especificaciones
Especificaciones
78999
purified
Human LRFN4
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q6PJG9
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
LRFN4
0.02% sodium azide
50 μg
PBS