Learn More
Invitrogen™ Human LMBRD1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1175
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15225179
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
LMBRD1 Synthetic Peptide, PEP-1175, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 18 amino acids near the carboxy terminus of human LMBRD1.PEP-1175 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21061.
Especificaciones
Especificaciones
55788
purified
Human LMBRD1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9NUN5
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
LMBRD1
0.02% sodium azide
50 μg
PBS