Learn More
Abnova™ Human KLHDC3 Partial ORF (NP_476502, 1 a.a. - 102 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_476502 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 116138 |
Peso molecular | 36.96kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16191507
|
Abnova™
H00116138-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16181507
|
Abnova™
H00116138-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene contains six repeated kelch motifs that are structurally similar to recombination activating gene 2 (RAG2), a protein involved in the activation of the V(D)J recombination. In mouse, this gene is found to express specifically in testis. Its expression in pachytene spermatocytes is localized to cytoplasma and meiotic chromatin, which suggests that this gene may be involved in meiotic recombination. [provided by RefSeq]
Sequence: MLRWTVHLEGGPRRVNHAAVAVGHRVYSFGGYCSGEDYETLRQIDVHIFNAVSLRWTKLPPVKSAIRGQAPVVPYMRYGHSTVLIDDTVLLWGGRNDTEGACEspecificaciones
NP_476502 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.96kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PEAS/RP1-20C7.3/dJ20C7.3/hPEAS | |
KLHDC3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
116138 | |
KLHDC3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MLRWTVHLEGGPRRVNHAAVAVGHRVYSFGGYCSGEDYETLRQIDVHIFNAVSLRWTKLPPVKSAIRGQAPVVPYMRYGHSTVLIDDTVLLWGGRNDTEGAC | |
RUO | |
KLHDC3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |