Learn More
Invitrogen™ Human Kindlin 3 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0718
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15338930
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
KINDLIN3 Synthetic Peptide, PEP-0718, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 19 amino acids near the carboxy terminus of human KINDLIN3PEP-0718 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20598.
Especificaciones
Especificaciones
83706
purified
Human Kindlin 3
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q86UX7
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
FERMT3
0.02% sodium azide
50 μg
PBS