Learn More
Abnova™ Human KIAA0992 Partial ORF (NP_057165, 775 a.a. - 839 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057165 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 23022 |
Peso molecular | 32.89kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16104356
|
Abnova™
H00023022-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16194346
|
Abnova™
H00023022-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Palladin is a component of actin-containing microfilaments that control cell shape, adhesion, and contraction.[supplied by OMIM]
Sequence: MAPFFEMKLKHYKIFEGMPVTFTCRVAGNPKPKIYWFKDGKQISPKSDHYTIQRDLDGTCSLHTTEspecificaciones
NP_057165 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
32.89kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CGI-151/FLJ22190/FLJ38193/FLJ39139/KIAA0992/PNCA1/SIH002 | |
PALLD | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
23022 | |
KIAA0992 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MAPFFEMKLKHYKIFEGMPVTFTCRVAGNPKPKIYWFKDGKQISPKSDHYTIQRDLDGTCSLHTT | |
RUO | |
PALLD | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |