Learn More
Invitrogen™ Human KappaB ras2 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0462
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15286669
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
KappaB ras2 Synthetic Peptide, PEP-0462, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 14 amino acids near the carboxy terminus of human KappaB ras-2PEP-0462 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20342.
Especificaciones
Especificaciones
28511
purified
Human KappaB ras2
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9NYR9
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
NKIRAS2
0.02% sodium azide
50 μg
PBS