Learn More
Abnova™ Human JRKL Partial ORF (NP_003763, 426 a.a. - 524 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003763 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8690 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16139055
|
Abnova™
H00008690-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16129055
|
Abnova™
H00008690-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
The function of this gene has not yet been defined, however, the encoded protein shares similarity with the human (41% identical) and mouse (34% identical) jerky gene products. This protein may act as a nuclear regulatory protein. [provided by RefSeq]
Sequence: ENLEKWLEVDSTEPGYEVLTDSEIIRRAQGQADESSENEEEEIELIPEKHINHAAALQWTENLLDYLEQQGDMILPDRLVIRKLRATIRNKQKMTKSSQSpecifications
NP_003763 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HHMJG/MGC129608 | |
JRKL | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8690 | |
JRKL (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ENLEKWLEVDSTEPGYEVLTDSEIIRRAQGQADESSENEEEEIELIPEKHINHAAALQWTENLLDYLEQQGDMILPDRLVIRKLRATIRNKQKMTKSSQ | |
RUO | |
JRKL | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |