Learn More
Invitrogen™ Human JMJD2A Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0920
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15379160
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
JMJD2A Synthetic Peptide, PEP-0920, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 14 amino acids near the center of human JMJD2A.PEP-0920 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20806.
Especificaciones
Especificaciones
9682
purified
Human JMJD2A
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
O75164
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
KDM4A
0.02% sodium azide
50 μg
PBS