Learn More
Abnova™ Human IMP3 Full-length ORF (NP_060755.1, 1 a.a. - 184 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_060755.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 55272 |
Peso molecular | 48.3kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16181353
|
Abnova™
H00055272-P01.10UG |
10 ug |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16191353
|
Abnova™
H00055272-P01.25UG |
25 ug |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
This gene encodes the human homolog of the yeast Imp3 protein. The protein localizes to the nucleoli and interacts with the U3 snoRNP complex. The protein contains an S4 domain. [provided by RefSeq]
Sequence: MVRKLKFHEQKLLKQVDFLNWEVTDHNLHELRVLRRYRLQRREDYTRYNQLSRAVRELARRLRDLPERDQFRVRASAALLDKLYALGLVPTRGSLELCDFVTASSFCRRRLPTVLLKLRMAQHLQAAVAFVEQGHVRVGPDVVTDPAFLVTRSMEDFVTWVDSSKIKRHVLEYNEERDDFDLEAEspecificaciones
NP_060755.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
48.3kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MVRKLKFHEQKLLKQVDFLNWEVTDHNLHELRVLRRYRLQRREDYTRYNQLSRAVRELARRLRDLPERDQFRVRASAALLDKLYALGLVPTRGSLELCDFVTASSFCRRRLPTVLLKLRMAQHLQAAVAFVEQGHVRVGPDVVTDPAFLVTRSMEDFVTWVDSSKIKRHVLEYNEERDDFDLEA | |
RUO | |
IMP3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
55272 | |
IMP3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BRMS2/C15orf12/DKFZp586L0118/FLJ10968/MRPS4 | |
IMP3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |