missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human HTR2B Partial ORF (NP_000858, 1 a.a. - 56 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000858 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 3357 |
Peso molecular | 31.9kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16116491
|
Abnova™
H00003357-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16106491
|
Abnova™
H00003357-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Multiple receptor subtypes of serotonin neurotransmitters with multiple physiologic functions have been recognized. The 5-HT-2 receptors mediate many of the central and peripheral physiologic functions of serotonin. Cardiovascular effects include contraction of blood vessels and shape changes in platelets; central nervous system effects include neuronal sensitization to tactile stimuli and mediation of hallucinogenic effects of phenylisopropylamine hallucinogens.[supplied by OMIM]
Sequence: MALSYRVSELQSTIPEHILQSTFVHVISSNWSGLQTESIPEEMKQIVEEQGNKLHWEspecificaciones
NP_000858 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
31.9kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
5-HT(2B)/5-HT2B | |
HTR2B | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
3357 | |
HTR2B (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MALSYRVSELQSTIPEHILQSTFVHVISSNWSGLQTESIPEEMKQIVEEQGNKLHW | |
RUO | |
HTR2B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |