Learn More
Human HGFR/c-MET Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
209.00€ - 1720.00€
Especificaciones
| Antígeno | HGFR/c-MET |
|---|---|
| Clon | 85503 |
| Dilución | ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18712038
![]() |
R&D Systems
MAB3581-SP |
25 μg |
209.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18713308
![]() |
R&D Systems
MAB3581-100 |
100 μg |
429.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18732578
![]() |
R&D Systems
MAB3581-500 |
500 μg |
1720.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HGFR/c-MET Monoclonal specifically detects HGFR/c-MET in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).Especificaciones
| HGFR/c-MET | |
| ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P08581 | |
| 4233 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human HGF R/c-MET Glu25-Thr932 Accession # P08581 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human HGF R/c-MET in ELISAs. In sandwich immunoassays, no cross-reactivity with recombinant human (rh) EGFR or rhIGF-1 R is observed. |
| 85503 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| AUTS9, c-Met, cMET, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF R, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, MET, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met | |
| MET | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only