missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human HGFR/c-MET Antibody, R&D Systems™

Descripción
HGFR/c-MET Monoclonal specifically detects HGFR/c-MET in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HGFR/c-MET |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 85503 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P08581 |
| Alias de gen | AUTS9, c-Met, cMET, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF R, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, MET, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met |
| Símbolos de los genes | MET |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?