missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human HGFR/c-MET Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18713308
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18713308 100 μg 100 microgramos
18712038 25 μg 25 microgramos
18732578 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18713308

Marca: R&D Systems MAB3581100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HGFR/c-MET Monoclonal specifically detects HGFR/c-MET in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HGFR/c-MET
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 85503
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P08581
Alias de gen AUTS9, c-Met, cMET, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF R, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, MET, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met
Símbolos de los genes MET
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human HGF R/c-MET Glu25-Thr932 Accession # P08581
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4233
Especificidad de la prueba Detects human HGF R/c-MET in ELISAs. In sandwich immunoassays, no cross-reactivity with recombinant human (rh) EGFR or rhIGF-1 R is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.