Learn More
Invitrogen™ Human Hepassocin/HFREP-1 ELISA Kit
Human Hepassocin/HFREP-1 quantitates human Hepassocin/HFREP-1 in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ EH239RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17194523
  • 604.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío: 02-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human Hepassocin/HFREP-1 quantitates human Hepassocin/HFREP-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Hepassocin/HFREP-1.
El fibrinógeno tipo 1 es un miembro de la familia de los fibrinógenos. Esta proteína es homóloga a la terminal carboxi de las subunidades de fibrinógeno beta y gamma que contiene las cuatro cisteínas conservadas de fibrinógenos y proteínas relacionadas con el fibrinógeno. Sin embargo, esta proteína carece del sitio de unión plaquetaria, de la región de entrecruzamiento y del sitio sensible a la trombina necesarios para la formación de coágulos de fibrina. Esta proteína puede desempeñar un papel en el desarrollo de carcinomas hepatocelulares. Existen cuatro variantes de transcripción divididas alternativamente que codifican la misma proteína para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
Fgl1; fibrinógeno tipo 1; fibrinógeno de tipo 1; fibrinógeno tipo proteína 1; fibrinógeno relacionado con proteína 1; Fibrinógeno tipo proteína 1; Frep1; hepasocina; secuencia relacionada con el carcinoma hepatocelular; fibrinógeno relacionado con proteína 1 derivado de hepatocitos; HFREP1; HFREP-1; HP-041; HPS; Lfire1; LFIRE-1; fibrinógeno relacionado con proteína 1 derivado del hígado; fibrinógeno relacionado con proteína 1 derivado del hígado; Mfire1; Mfire-1; Mfrep-1; MGC12455; OTTHUMP00000122468
3,1 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
FGL1
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 3,072 a 750 ng/ml
Biotina
Suero
Q08830
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl
FGL1
4 h 45 min