missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human GMPR Full-length ORF (NP_006868.2, 1 a.a. - 345 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006868.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2766 |
Peso molecular | 63.8kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16168267
|
Abnova™
H00002766-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16178267
|
Abnova™
H00002766-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Guanosine monophosphate reductase (EC 1.7.1.7) catalyzes the irreversible NADPH-dependent reductive deamination of guanosine monophosphate (GMP) to inosine monophosphate (IMP). GMPR is able to convert guanosine nucleotides to the pivotal precursor of both guanine (G) and adenine (A) nucleotides. It plays an important role in maintaining the intracellular balance of A and G nucleotides.[supplied by OMIM]
Sequence: MPRIDADLKLDFKDVLLRPKRSSLKSRAEVDLERTFTFRNSKQTYSGIPIIVANMDTVGTFEMAAVMSQHSMFTAIHKHYSLDDWKLFATNHPECLQNVAVSSGSGQNDLEKMTSILEAVPQVKFICLDVANGYSEHFVEFVKLVRAKFPEHTIMAGNVVTGEMVEELILSGADIIKVGVGPGSVCTTRTKTGVGYPQLSAVIECADSAHGLKGHIISDGGCTCPGDVAKAFGAGADFVMLGGMFSGHTECAGEVIERNGRKLKLFYGMSSDTAMNKHAGGVAEYRASEGKTVEVPYKGDVENTILDILGGLRSTCTYVGAAKLKELSRRATFIRVTQQHNTVFSEspecificaciones
NP_006868.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
63.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MPRIDADLKLDFKDVLLRPKRSSLKSRAEVDLERTFTFRNSKQTYSGIPIIVANMDTVGTFEMAAVMSQHSMFTAIHKHYSLDDWKLFATNHPECLQNVAVSSGSGQNDLEKMTSILEAVPQVKFICLDVANGYSEHFVEFVKLVRAKFPEHTIMAGNVVTGEMVEELILSGADIIKVGVGPGSVCTTRTKTGVGYPQLSAVIECADSAHGLKGHIISDGGCTCPGDVAKAFGAGADFVMLGGMFSGHTECAGEVIERNGRKLKLFYGMSSDTAMNKHAGGVAEYRASEGKTVEVPYKGDVENTILDILGGLRSTCTYVGAAKLKELSRRATFIRVTQQHNTVFS | |
RUO | |
GMPR | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
2766 | |
GMPR (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GMPR1 | |
GMPR | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |