missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human GHR ELISA Kit
Human GHR quantitates human GHR in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH219RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human GHR quantitates human GHR in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GHR.
Puede desempeñar un papel en la diferenciación de los condrocitos y la regulación positiva del crecimiento de la unión longitudinal.Especificaciones
Receptor de GH; proteína de unión de GH; GHBP; GHIP; GHR; GHR/BP; proteína de unión a la hormona del crecimiento; receptor de la hormona del crecimiento; precursor del receptor de la hormona del crecimiento (receptor de GH) (proteína de unión a la hormona del crecimiento) (GHBP) (proteína de unión a la suero); variante D56 del empalme del precursor del receptor de la hormona del crecimiento; variante d5-6 del receptor de la hormona del crecimiento/proteína de unión; proteína de unión a la hormona del crecimiento; MGC124963; MGC156665; proteína de unión Proteína de unión sérica; receptor de somatotropina; producto de proteínas sin nombre | |
0,4 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
GHR | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,4 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P10912 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
Receptor de la hormona del crecimiento | |
4 h 45 min |