missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human GDI1 Full-length ORF (AAH12201, 1 a.a. - 447 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH12201 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2664 |
Peso molecular | 74.91kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16155411
|
Abnova™
H00002664-P02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16165411
|
Abnova™
H00002664-P02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
GDP dissociation inhibitors are proteins that regulate the GDP-GTP exchange reaction of members of the rab family, small GTP-binding proteins of the ras superfamily, that are involved in vesicular trafficking of molecules between cellular organelles. GDIs slow the rate of dissociation of GDP from rab proteins and release GDP from membrane-bound rabs. GDI1 is expressed primarily in neural and sensory tissues. Mutations in GDI1 have been linked to X-linked nonspecific mental retardation. [provided by RefSeq]
Sequence: MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGGKIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETVNRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIMENGKVVGVKSEGEVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETTDPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGCESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGTAFDFENMKRKQNDVFGEAEQEspecificaciones
AAH12201 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
74.91kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MDEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGGKIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETVNRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIMENGKVVGVKSEGEVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETTDPEKEVEPALELLEPIDQKFVAISDLYEPIDDGCESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGTAFDFENMKRKQNDVFGEAEQ | |
RUO | |
GDI1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
2664 | |
GDI1 (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ41411/GDIL/MRX41/MRX48/OPHN2/RABGD1A/RABGDIA/XAP-4 | |
GDI1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |