Learn More
Abnova™ Human FOXJ1 Partial ORF (NP_001445, 341 a.a. - 421 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001445 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2302 |
Peso molecular | 34.65kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195031
|
Abnova™
H00002302-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16185031
|
Abnova™
H00002302-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the forkhead family of transcription factors. Similar genes in zebrafish and mouse have been shown to regulate the transcription of genes that control the production of motile cilia. The mouse ortholog also functions in the determination of left-right asymmetry. Polymorphisms in this gene are associated with systemic lupus erythematosus and allergic rhinitis
Sequence: HVDVDLTIHGRHIDCPATWGPSVEQAADSLDFDETFLATSFLQHPWDESGSGCLPPEPLFEAGDATLASDLQDWASVGAFLEspecificaciones
NP_001445 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.65kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FKHL13/HFH-4/HFH4/MGC35202 | |
FOXJ1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2302 | |
FOXJ1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
HVDVDLTIHGRHIDCPATWGPSVEQAADSLDFDETFLATSFLQHPWDESGSGCLPPEPLFEAGDATLASDLQDWASVGAFL | |
RUO | |
FOXJ1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |