Learn More
Abnova™ Human FHIT Partial ORF (AAH32336, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH32336 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2272 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16194991
|
Abnova™
H00002272-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16184991
|
Abnova™
H00002272-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene, a member of the histidine triad gene family, encodes a diadenosine 5',5‴-P1,P3-triphosphate hydrolase involved in purine metabolism. The gene encompasses the common fragile site FRA3B on chromosome 3, where carcinogen-induced damage can lead to translocations and aberrant transcripts of this gene. In fact, aberrant transcripts from this gene have been found in about half of all esophageal, stomach, and colon carcinomas. [provided by RefSeq]
Sequence: VVPGHVLVCPLRPVERFHDLRPDEVADLFQTTQRVGTVVEKHFHGTSLTFSMQDGPEAGQTVKHVHVHVLPRKAGDFHRNDSIYEELQKHDKEDFPASWREspecificaciones
AAH32336 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AP3Aase/FRA3B | |
FHIT | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2272 | |
FHIT (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VVPGHVLVCPLRPVERFHDLRPDEVADLFQTTQRVGTVVEKHFHGTSLTFSMQDGPEAGQTVKHVHVHVLPRKAGDFHRNDSIYEELQKHDKEDFPASWR | |
RUO | |
FHIT | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |