Learn More
Invitrogen™ Human FABP-5 ELISA Kit
Human FABP-5 quantitates human FABP-5 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH178RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human FABP-5 quantitates human FABP-5 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FABP-5.
La FABP5 (proteína de unión a ácidos grasos 5 (asociada a la psoriasis)) es una proteína que en humanos está codificada por el gen FABP5, también conocida como PAFABP, EFABP, E-FABP, KFABP, PA-FABP, proteína de unión a ácidos grasos de tipo epidérmico, proteína de unión a ácidos grasos 5, proteína homóloga de unión a ácidos grasos asociada a la psoriasis. Se trata de una familia de pequeñas proteínas citoplasmáticas altamente conservadas que se unen a ácidos grasos de cadena larga y a otros ligandos hidrofóbicos. El ADNc de la PAFABP codifica una proteína de 135 aminoácidos con un peso molecular de 15.164. Este gen codifica la proteína de unión de ácidos grasos que se encuentra en las células epidérmicas, y se identificó por primera vez como regulada en el tejido de la psoriasis. Se cree que las funciones de las FABP incluyen la captación, el transporte y el metabolismo de los ácidos grasos. Kaczocha et al. (2009) identificaron a la FABP5 y a la FABP7 como proteínas citosólicas que transportan la AEA desde la membrana plasmática hasta la amida hidrolasa subcelular de los ácidos grasos, donde es hidrolizada e inactivada. La FABP3 no mostró esta función específica de transporte.Especificaciones
C-FABP; proteína de unión a ácidos grasos cutánea; DA11; EFABP; E-FABP; E-FABPPAFABP; proteína de unión a ácidos grasos de tipo epidérmico; proteína de unión a ácidos grasos epiteliales; FABP5; Fabpe; proteína de unión a ácidos grasos 5; proteína de unión a ácidos grasos 5 (asociada a la psoriasis); proteína de unión a ácidos grasos 5, epidérmica; proteína de unión a ácidos grasos 5; proteína de unión a ácidos grasos, epidérmica; proteína de unión a ácidos grasos, epidérmica; proteína no caracterizada LOC16592; proteína de unión a lípidos de los queratinocitos; KFABP; Klbp; Mal1; PAFABP; PA-FABP; PA-FABP epidérmica; proteína homóloga de unión a ácidos grasos asociada a la psoriasis | |
12,5 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Fabp5 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 12,5 a 800 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q01469 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
FABP5 | |
4 h 45 min |