missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ESRRBL1 Partial ORF (NP_060480, 214 a.a. - 312 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_060480 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 55081 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16197876
|
Abnova™
H00055081-Q01.10UG |
10 ug |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16107886
|
Abnova™
H00055081-Q01.25UG |
25 ug |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Sequence: QTYHLDMNETAKQEDILESTTDAAEWSLEVERVLPQLKVTIRTDNKDWRIHVDQMHQHRSGIESALKETKGFLDKLHNEITRTLEKISSREKYINNQLEEspecificaciones
NP_060480 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ESRRBL1/FLJ10147/HIPPI/MHS4R2 | |
IFT57 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
55081 | |
ESRRBL1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QTYHLDMNETAKQEDILESTTDAAEWSLEVERVLPQLKVTIRTDNKDWRIHVDQMHQHRSGIESALKETKGFLDKLHNEITRTLEKISSREKYINNQLE | |
RUO | |
IFT57 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |