Learn More
Abnova™ Human ESD Partial ORF (NP_001975.1, 183 a.a. - 281 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001975.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2098 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16107804
|
Abnova™
H00002098-Q01.25ug |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16197794
|
Abnova™
H00002098-Q01.10ug |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a serine hydrolase that belongs to the esterase D family. The encoded enzyme is active toward numerous substrates including O-acetylated sialic acids, and it may be involved in the recycling of sialic acids. This gene is used as a genetic marker for retinoblastoma and Wilson's disease. [provided by RefSeq]
Sequence: WGKKAFSGYLGTDQSKWKAYDATHLVKSYPGSQLDILIDQGKDDQFLLDGQLLPDNFIAACTEKKIPVVFRLQEGYDHSYYFIATFITDHIRHHAKYLNEspecificaciones
NP_001975.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ESD | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2098 | |
ESD (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
WGKKAFSGYLGTDQSKWKAYDATHLVKSYPGSQLDILIDQGKDDQFLLDGQLLPDNFIAACTEKKIPVVFRLQEGYDHSYYFIATFITDHIRHHAKYLN | |
RUO | |
ESD | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |