Learn More
Abnova™ Human DEFB136 Full-length ORF (AAI46564.1, 1 a.a. - 77 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00613209-P02.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16170804
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-04-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MATRSVLLALVVLNLLFYVPPGRSGPNVYIQKIFASCWRLQGTCRPKCLKNEQYRILCDTIHLCCVNPKYLPILTGK
Especificaciones
Especificaciones
AAI46564.1
Liquid
613209
DEFB136 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
MATRSVLLALVVLNLLFYVPPGRSGPNVYIQKIFASCWRLQGTCRPKCLKNEQYRILCDTIHLCCVNPKYLPILTGK
RUO
DEFB136
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.42kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DEFB135
DEFB136
Yes