Learn More
Invitrogen™ Human DCP2 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1497
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15225409
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
DCP2 Synthetic Peptide, PEP-1497, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 18 amino acids near the carboxy terminus of human DCP2.PEP-1497 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-34455.
Especificaciones
Especificaciones
167227
purified
Human DCP2
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q8IU60
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
DCP2
0.02% sodium azide
50 μg
PBS