Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para citoqueratina 8/KRT8 humana
Descripción
La citoqueratina 8/KRT8 humana cuantifica la citoqueratina 8/KRT8 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la citoqueratina 8/KRT8 humana natural y recombinante.
La citoqueratina 8 es un miembro de la familia de queratinas de tipo II agrupadas en el brazo largo del cromosoma 12. Las queratinas de tipo I y II se heteropolimerizan para formar filamentos de tamaño intermedio en el citoplasma de las células epiteliales. La cutoqueratina 8 suele dimerizarse con la queratina 18 para formar un filamento intermedio en las células epiteliales simples de una sola capa. Esta proteína desempeña un papel en el mantenimiento de la integridad estructural celular y también funciona en la transducción de señales y la diferenciación celular. Las mutaciones en este gen causan cirrosis criptogénica.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AA960620; AL022697; AU019895; C CY K2C8; CARD2; cb186; CK 8; CK8; CK-8; CYK8; CYKER; citoqueratina 8; citoqueratina 8 (370 AA); citoqueratina endo A; citoqueratina-8; citoqueratina-A; DreK8; EndoA; etID33550.23; etID43142.23; etID43142.8; queratina dura; K2C8; K8; K-8; KERA; queratina 8; queratina 8, tipo II; complejo de queratina 2, básico, gen 8; queratina, tipo 2, gen 8; queratina, tipo II citoesquelética 8; queratina-8; KO; Krt-2. 8; krt2-8; KRT8; PROTEÍNA DE BAJA CALIDAD: queratina, citoesqueleto tipo II 8; sb:cb186; citoqueratina A tipo II (no0.8); queratina tipo II Kb8; wu:fa20h05; wu:fa95h10; wu:fb96c06; zfk8; zf-K8 |
| Intervalo del ensayo | De 0,410 a 100 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,41 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P05787 |
| Símbolo de gen | KRT8 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |