Learn More
Invitrogen™ Human Cytokeratin 8/KRT8 ELISA Kit
Human CytokeRatin 8/KRT8 quantitates human Cytokeratin 8/KRT8 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH147RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human CytokeRatin 8/KRT8 quantitates human Cytokeratin 8/KRT8 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cytokeratin 8/KRT8.
La citoqueratina 8 es un miembro de la familia de queratinas de tipo II agrupadas en el brazo largo del cromosoma 12. Las queratinas de tipo I y II se heteropolimerizan para formar filamentos de tamaño intermedio en el citoplasma de las células epiteliales. La cutoqueratina 8 suele dimerizarse con la queratina 18 para formar un filamento intermedio en las células epiteliales simples de una sola capa. Esta proteína desempeña un papel en el mantenimiento de la integridad estructural celular y también funciona en la transducción de señales y la diferenciación celular. Las mutaciones en este gen causan cirrosis criptogénica.Especificaciones
AA960620; AL022697; AU019895; C CY K2C8; CARD2; cb186; CK 8; CK8; CK-8; CYK8; CYKER; citoqueratina 8; citoqueratina 8 (370 AA); citoqueratina endo A; citoqueratina-8; citoqueratina-A; DreK8; EndoA; etID33550.23; etID43142.23; etID43142.8; queratina dura; K2C8; K8; K-8; KERA; queratina 8; queratina 8, tipo II; complejo de queratina 2, básico, gen 8; queratina, tipo 2, gen 8; queratina, tipo II citoesquelética 8; queratina-8; KO; Krt-2. 8; krt2-8; KRT8; PROTEÍNA DE BAJA CALIDAD: queratina, citoesqueleto tipo II 8; sb:cb186; citoqueratina A tipo II (no0.8); queratina tipo II Kb8; wu:fa20h05; wu:fa95h10; wu:fb96c06; zfk8; zf-K8 | |
0,41 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
KRT8 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,410 a 100 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P05787 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
Citoqueratina 8 | |
4 h 45 min |