Learn More
Invitrogen™ Human Cyclophilin ELISA Kit
Human Cyclophilin quantitates human Cyclophilin in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH138RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Cyclophilin quantitates human Cyclophilin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cyclophilin.
Las inmunofilinas son una familia de receptores citosólicos solubles capaces de unirse a uno de los dos principales agentes inmunosupresores: la ciclosporina A (CsA) o el FK506. Las proteínas que se unen al FK506 se denominan proteínas de unión al FK506 (FKBP) y las que se unen a la ciclosporina A se llaman ciclofilinas (CyP). Se ha demostrado que tanto los complejos CyP:CsA como los FKBP:FK506 inhiben la calcineurina, una proteína fosfatasa dependiente del calcio y la calmodulina que ha sido implicada como una importante enzima de señalización en la activación de las células T, proporcionando un posible mecanismo de inmunosupresión por parte de la CsA y el FK506. Las inmunofilinas funcionan como peptidil prolyl cis-trans-isomerasas (PPIasa) cuya actividad es inhibida por sus respectivos compuestos inmunosupresores. Como PPIasas, las inmunofilinas aceleran el plegamiento de algunas proteínas tanto in vivo como in vitro, catalizando pasos lentos en el plegamiento y reordenamiento inicial de las proteínas que contienen prolina. Dentro de la familia de las ciclofilinas, hay varias proteínas diferentes que muestran un alto grado de homología, incluyendo CyPA, CyPB y CyPC. La CyPA, también denominada CyP-18, es la ciclofilina más abundante y ubicua que se encuentra en todos los tejidos de los vertebrados y está presente en las células T.Especificaciones
2700098C05; CPHN; CYCA; ciclofilina; ciclofilina A; proteína de unión A de ciclosporina; CYP A; CYP-18; CYP-A; CYP-A; CIPH; EC 5.2.1.8; proteína de unión de espermatozoides secretora del epidídimo Li 69 p; HEL-S-69 p; HGNC:9253; I79_011869; MGC117158; MGC12404; MGC23397; p1B15; p31; peptidil-prolil cis-trans isomerasa A; peptidil-prolil cis-trans isomerasa A, N-terminally procesed; peptidilprolil isomerasa A; peptidilprolil isomerasa A (ciclofilina A); PPIA; PPIase; PPIA; PPIA; PPIA; PPIA; isomerasa; PPIA; isomerasa; PPIA; P-tamasa; P Rotamasa A; SP18; ciclofilina de células T. | |
2,05 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Ppia | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 2,05 a 500 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P62937 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
Ciclofilina A | |
4 h 45 min |