Learn More
Human CXCL10/IP-10/CRG-2 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems MAB266-500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18741497
  • 2020.00€ / 500 microgramos
Descripción
CXCL10/IP-10/CRG-2 Monoclonal specifically detects CXCL10/IP-10/CRG-2 in Human samples. It is validated for Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Human CXCL10/IP-10/CRG-2 Antibody, R&D Systems™ > 500μg; Unlabeled