missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CXCL10/IP-10/CRG-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-5379842
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18749996 25 μg 25 microgramos
18152701 100 μg 100 microgramos
18741497 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18749996

Marca: R&D Systems MAB266SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL10/IP-10/CRG-2 Monoclonal specifically detects CXCL10/IP-10/CRG-2 in Human samples. It is validated for Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL10/IP-10/CRG-2
Aplicaciones Western Blot, Neutralization, Flow Cytometry, CyTOF, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 33036
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.5-2.0 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P02778.2
Alias de gen C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, CRG2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10
Símbolos de los genes CXCL10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CXCL10/IP-10/CRG-2 Val22-Pro98 Accession # P02778.2
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3627
Especificidad de la prueba Detects human CXCL10/IP-10/CRG-2 in ELISAs and Western blots. In Western blots, does not cross-react with recombinant human CXCL1, 2, 3, 5, 8, 9, 12/SDF-1 beta , recombinant mouse CXCL1, or 2.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.