Learn More
Invitrogen™ Human CRTAC1 ELISA Kit
Human CRTAC1 quantitates human CRTAC1 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH133RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human CRTAC1 quantitates human CRTAC1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CRTAC1.
La CRTAC1 codifica una proteína de matriz extracelular glicosilada que se encuentra en la matriz interterritorial del cartílago de la zona profunda articular. Esta proteína se utiliza como marcador para distinguir los condrocitos de los osteoblastos y las células madre mesenquimales en cultivo. La presencia de motivos FG-GAP y de un motivo de unión a la integrina RGD sugiere que esta proteína puede estar implicada en las interacciones célula-célula o célula-matriz. Se han observado alteraciones en el número de copias de este gen en los tumores glómicos asociados a la neurofibromatosis tipo 1. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.Especificaciones
2810454P21Rik; proteína expresada por condrocitos de 68 kDa; proteína ácida secretada en el cartílago; ASPIC; ASPIC1; AW047536; proteína ácida del cartílago 1; CEP68; CEP-68; proteína expresada por condrocitos de 68 kDa CEP-68; Crtac1; Crtac1B; FLJ10320; Lotus; proteína CRTAC1-B; W307 | |
1,23 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CRTAC1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 1,23 a 300 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9NQ79 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
CRTAC1 | |
4 h 45 min |