Learn More
Abnova™ Human COPB Partial ORF (NP_057535, 854 a.a. - 953 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057535 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1315 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16106544
|
Abnova™
H00001315-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16196534
|
Abnova™
H00001315-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein subunit of the coatomer complex associated with non-clathrin coated vesicles. The coatomer complex, also known as the coat protein complex 1, forms in the cytoplasm and is recruited to the Golgi by activated guanosine triphosphatases. Once at the Golgi membrane, the coatomer complex may assist in the movement of protein and lipid components back to the endoplasmic reticulum. Alternatively spliced transcript variants have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: TVNTNMVDLNDYLQHILKSTNMKCLTPEKALSGYCGFMAANLYARSIFGEDALANVSIEKPIHQGPDAAVTGHIRIRAKSQGMALSLGDKINLSQKKTSIEspecificaciones
NP_057535 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
COPB/DKFZp761K102/FLJ10341 | |
COPB1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1315 | |
COPB (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TVNTNMVDLNDYLQHILKSTNMKCLTPEKALSGYCGFMAANLYARSIFGEDALANVSIEKPIHQGPDAAVTGHIRIRAKSQGMALSLGDKINLSQKKTSI | |
RUO | |
COPB1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |