Learn More
Abnova™ Human COLM Partial ORF (NP_861454, 131 a.a. - 240 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00342035-Q01.25ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16102837
  • 508.00€ / 25 microgramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Sequence: SRRAKGPRQPSMFNGQCPGETCAIPNDDTLVGKADEKASEHHSPQAESMITSIGNPVQVLKVTETFGTWIRESANKSDDRIWVTEHFSGIMVKEFKDQPSLLNGSYTFIH
Especificaciones
Especificaciones
NP_861454
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SRRAKGPRQPSMFNGQCPGETCAIPNDDTLVGKADEKASEHHSPQAESMITSIGNPVQVLKVTETFGTWIRESANKSDDRIWVTEHFSGIMVKEFKDQPSLLNGSYTFIH
RUO
GLDN
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
342035
COLM (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLOM/COLM/CRG-L2/CRGL2/FLJ23917/UNC-112
GLDN
Recombinant
wheat germ expression system