Learn More
Invitrogen™ Human CD38 ELISA Kit
Human CD38 quantitates human CD38 in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ EH89RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17195319
  • 2215.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human CD38 quantitates human CD38 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD38.
La CD38 (glucohidrolasa NAD+) es una glicoproteína transmembrana de tipo II capaz de inducir la activación, proliferación y diferenciación de linfocitos maduros y mediar la apoptosis de células progenitoras mieloides y linfoides. La CD38 funciona como una ectoenzima multicatalítica que sirve como ciclasa de ADP-ribosa, hidrolasa de ADP-ribosa cíclica y posiblemente como glucohidrolasa NAD+ o receptor de superficie celular. Los anticuerpos contra la CD38 son útiles para el subtipaje de linfomas y leucemias, detección de células plasmáticas (es decir, identificación de mielomas) y como marcador para células B y T activadas. La CD38 participa en la adhesión celular, la transducción de señales y la señalización de calcio. Además, la CD38 se expresa en niveles altos en el páncreas, hígado, riñón, linfoma maligno y neuroblastoma. Las enfermedades asociadas con la disfunción de la CD38 incluyen la leucemia linfocítica crónica y el síndrome de Richter.
Especificaciones
Especificaciones
Ciclasa de 2 '-fosfo-ADP-ribosa; ciclasa de 2 '-fosfo-ADP-ribosa/transferasa de 2 '-fosfo-cíclico-ADP-ribosa; transferasa de 2 '-fosfo-cíclico-ADP-ribosa; ADPRC 1; ADPRC1; ciclasa de ADP-ribosa 1; ciclasa de ADP-ribosa/hidrolasa de ADP-ribosa cíclica 1; hidrolasa cADPr 1; Cd38; antígeno CD38; antígeno CD38 (ciclasa de ADP-ribosa/hidrolasa de ADP-ribosa cíclica); antígeno CD38 (p45); antígeno CD38 p45; molécula CD38; CD38H; Cd38-rs1; grupo de diferenciación 38; hidrolasa de ADP-ribosa cíclica 1; glicohidrolasa de ecto-nicotinamida adenina dinucleótido; I-19; nucleosidasa NAD(+); nucleosidasa NAD+; antígeno NIM-R5; T10
0,41 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
CD38
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 0,41 a 100 ng/ml
Biotina
Suero
P28907
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
5 x 96 pruebas
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
CD38
4 h 45 min