missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CD164 Partial ORF (AAH11522, 1 a.a. - 115 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH11522 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8763 |
Peso molecular | 38.28kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16179185
|
Abnova™
H00008763-Q01.25ug |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16169185
|
Abnova™
H00008763-Q01.10ug |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sialomucins are a heterogeneous group of secreted or membrane-associated mucins that appear to play 2 key but opposing roles in vivo: first as cytoprotective or antiadhesive agents, and second as adhesion receptors. CD164 is a type I integral transmembrane sialomucin that functions as an adhesion receptor (Watt et al., 1998 [PubMed 9680353]; Forde et al., 2007 [PubMed 17077324]).[supplied by OMIM]
Sequence: MSRLSRSLLWAATCLGVLCVLSADKNTTQHPNVTTLAPISNVTSAPVTSLPLVTTPAPETCEGRNSCVSCFNVSVVNTTCFWIECKDESYCSHNSTVSDCQVGNTTDFCSVSTATEspecificaciones
AAH11522 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
38.28kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC-24/MUC-24/endolyn | |
CD164 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8763 | |
CD164 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MSRLSRSLLWAATCLGVLCVLSADKNTTQHPNVTTLAPISNVTSAPVTSLPLVTTPAPETCEGRNSCVSCFNVSVVNTTCFWIECKDESYCSHNSTVSDCQVGNTTDFCSVSTAT | |
RUO | |
CD164 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |