Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para CD14 humana
ELISA tipo sándwich de fase sólida utilizado para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de CD14 endógena
Marca: Proteintech™ KE00104-96T
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- Reconoce el CD14 humano
- La CD14 es una glicoproteína anclada al glicosilfosfatidilinositol de 50-55 kDa
- Expresado en monocitos y macrófagos
- CD14 actúa como co-receptor (con TLR4 y MD-2) para LPS bacteriano
- Juega un papel importante en la respuesta inflamatoria de los monocitos a la LPS
- Se han detectado formas solubles de CD14 en sobrenadantes de cultivos celulares y en suero y orina humanos
- El aumento de la liberación de CD14 soluble de los monocitos observados después de la estimulación con varios agentes puede ser un marcador para monocitos/macrófagos
Proceso:
- Anticuerpo específico para CD14 previamente revestido en micropocillos
- Proteína CD14 en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
- Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para CD14 para detectar la proteína CD14 capturada
- Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
- Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
- Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
BC010507 | |
2,9 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Humano | |
Humano | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 125 a 8000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
929 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
P08571 |