Learn More
Abnova™ Human CBX2 Partial ORF (NP_116036, 66 a.a. - 165 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00084733-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005725
  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-11-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: EVQNRKRGKRPRGRPRKLTAMSSCSRRSKLKVGGCAGYADPTSQHPLGVGGRQREGLGPSGRGWHFCQQSVPLLGKQEPPFFLSLSFCCQGPQPAESSSP
Especificaciones
Especificaciones
NP_116036
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EVQNRKRGKRPRGRPRKLTAMSSCSRRSKLKVGGCAGYADPTSQHPLGVGGRQREGLGPSGRGWHFCQQSVPLLGKQEPPFFLSLSFCCQGPQPAESSSP
RUO
CBX2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84733
CBX2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CDCA6/M33/MGC10561
CBX2
Recombinant
wheat germ expression system